Kluczowe dokumenty
541602C
Avanti
Soy Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Ekstrakt z lipidów polarnych soi
Wybierz wielkość
100 MG
893,00 zł
500 MG
2780,00 zł
1 G
4420,00 zł
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
893,00 zł
500 MG
2780,00 zł
1 G
4420,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 2 × 20 mL (541602C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (541602C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (541602C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
25 mg/mL (541602C-100mg)
25 mg/mL (541602C-1g)
25 mg/mL (541602C-500mg)
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ekstrakt lipidów polarnych jest otrzymywany z całkowitego ekstraktu lipidów przez wytrącenie acetonem, a następnie ekstrakcję nierozpuszczalnego w acetonie materiału eterem dietylowym.
Ekstrakt sojowy Polar (SPE) składa się głównie z fosfatydylocholiny (45,7%), fosfatydyloetanoloaminy (PE, 22,1%) i fosfatydyloinozytolu (PI, 18,4%). Zawiera również kwas fosfatydowy (PA, 6,9%) i mieszaninę innych nieznanych lipidów (6,9%).[1] Soja jest naturalnym źródłem polarnego ekstraktu sojowego.[2]
Zastosowanie
Ekstrakt sojowy Polar został użyty
  • w przygotowaniu liposomów do testu opartego na transferze energii rezonansu jądrowego (FRET)[3]
  • wraz z 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryną(sól sodowa) (DOPS) w celu naśladowania wewnętrznej ulotki błony komórkowej oraz do przygotowania gigantycznych pęcherzyków jednojądrzastych (GUV) połączonych z pęcherzykami wielojądrzastymi (MLV)[1]
  • w przygotowaniu liposomów do generowania zbiorników GUV-MLV[4]
Działania biochem./fizjol.
Ekstrakt sojowy Polar (SPE) jest przydatny w przygotowywaniu liposomów jednocząsteczkowych, a także sieci nanorurek.[5] Struktura SPE podobna do krążka hokejowego zapewnia natywną membranę lipidową do różnych badań.[2]
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (541602C-1g)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (541602C-100 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (541602C-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Membrane remodeling of giant vesicles in response to localized calcium ion gradients
Doosti BA
Journal of Visualized Experiments, e57789-e57789 (2018)
A cell-penetrating scorpion toxin enables mode-specific modulation of TRPA1 and pain
King JV, et al.
Cell, 178(6), 1362-1374 (2019)
Short-chain alcohols promote accelerated membrane distention in a dynamic liposome model of exocytosis
Wittenberg NJ, et al.
Langmuir, 24(6), 2637-2642 (2008)
Johan Berg et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1861(2), 148116-148116 (2019-11-17)
Data from earlier studies showed that minor structural changes at the surface of cytochrome c oxidase, in one of the proton-input pathways (the D pathway), result in dramatically decreased activity and a lower proton-pumping stoichiometry. To further investigate how changes
Generation of phospholipid vesicle-nanotube networks and transport of molecules therein
Jesorka A, et al.
Nature Protocols, 6(6), 791-791 (2011)