700090P
Avanti
lanosterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
111016
Wybierz wielkość
1860,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1860,00 zł
Polecane produkty
opis
26,26,26,27,27,27-hexadeuteriolanosta-8,24-dien-3β-ol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700090P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)