Przejdź do
41043
2,3-Oxidosqualene
≥92.0% (HPLC)
Synonim(y):
2,3-Epoxy-2,3-dihydrosqualene, 22,23-Epoxy-2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18-tetracosapentaene, Squalene 2,3-epoxide, Squalene 2,3-oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3900,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥92.0% (HPLC)
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥92.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC1OC1(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-24(2)14-11-17-27(5)20-12-18-25(3)15-9-10-16-26(4)19-13-21-28(6)22-23-29-30(7,8)31-29/h14-16,20-21,29H,9-13,17-19,22-23H2,1-8H3/b25-15+,26-16+,27-20+,28-21+
InChI key
QYIMSPSDBYKPPY-BANQPHDMSA-N
Application
  • Lanosterol synthase deficiency promotes tumor progression by orchestrating PDL1-dependent tumor immunosuppressive microenvironment.: Demonstrates how lanosterol synthase, linked to 2,3-Oxidosqualene, influences tumor environments, potentially informing cancer treatment strategies (Gao et al., 2024).
  • Promiscuous Oxidosqualene Cyclases from Neoalsomitra integrifoliola Catalyzing the Formation of Tetracyclic, Pentacyclic, and Heterocyclic Triterpenes.: Investigates the versatility of oxidosqualene cyclases, which could have implications for synthetic applications of 2,3-Oxidosqualene in producing diverse triterpenes (Li et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
2,3-Oxidosqualene is a substrate of the 2,3-oxidosqualene cyclase lanosterol synthase. 2,3-oxidosqualene cyclase has been shown to be suppressed by a high fat diet and high levels of cholesterol.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4171953153717782
description
≥92.0% (HPLC)
description
≥97.5% (HPLC)
description
97%
description
technical
assay
≥92.0% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the density and molecular weight of 41043 2,3-Oxidosqualene?
    1 answer
    1. The product is a neat liquid,
      Predicted density is 0.882 +/- 0.06 g/cm3 at a temperature of 20°C and a pressure of 760 Torr. Based on this density and the product's molecular weight of 426.7 g/mol, its molar concentration is calculated to be approximately 2.07 mol/liter.