Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-236-2
MDL number:
Assay:
≥84% (GC)
Form:
powder
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Desmosterol, ≥84% (GC)
assay
≥84% (GC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9,19,21-25,28H,6,8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
AVSXSVCZWQODGV-DPAQBDIFSA-N
General description
Desmosterol is a C27 sterol intermediate in cholesterol synthesis. It may be associated with the pathogenesis of Alzheimer′s disease (AD).[1]
Application
Desmosterol has been used as a standard for the estimation of the concentrations of cholesterol and plant sterols. It has also been used to suppress nigericin-induced sterol regulatory element-binding proteins 2 (SREBP2) maturation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥84% (GC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desmosterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?