Merck
W269514
Sigma-Aldrich
(±)-2-Methylbutyric acid
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
Ethyl methyl acetic acid, Methylethyl acetic acid
Wybierz wielkość
W269514-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
361,00 zł
1 KG
1340,00 zł
5 KG
4550,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W269514-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
361,00 zł
1 KG
1340,00 zł
5 KG
4550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
2695
Beilstein:
1720486
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2002c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.046
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
cheesy; fruity; acidic
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
cheesy; fruity; acidic
ciąg SMILES
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(±)-2-Methylbutyric acid is one of the volatile flavor compounds identified in kogyoku apple juice[1] and Danish Blue cheese.[2]
Natural occurrence: Apple, apricot, cider, cocoa, cranberry, grape, grape brandy, oriental tobacco, strawberry, vinegar, whiskey.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Zastosowanie
  • Detection of Maize Mold Based on a Nanocomposite Colorimetric Sensor Array under Different Substrates.: This study focuses on the application of (±)-2-Methylbutyric acid in the development of nanocomposite colorimetric sensor arrays, facilitating the rapid detection of mold in maize. This advancement highlights the compound′s potential in agricultural quality control and food safety (Lin et al., 2024).
  • Regulation mechanism and bioactivity characteristic of surfactin homologues with C14 and C15 fatty acid chains.: Research elaborates on the bioactive characteristics of surfactin homologues involving (±)-2-Methylbutyric acid, underscoring its crucial role in enhancing the microbial production of bioactive compounds. This has significant implications for pharmaceuticals and bioengineering (Su et al., 2024).
  • Multifaceted analysis of the effects of roasting conditions on the flavor of fragrant Camellia oleifera Abel. seed oil.: This paper explores how (±)-2-Methylbutyric acid influences the flavor profile of Camellia oleifera seed oil under various roasting conditions, emphasizing its importance in enhancing food flavors and consumer products (Han et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Contributions of Cow, Sheep, and Goat Milks to Characterizing Branched-Chain Fatty Acid and Phenolic Flavors in Varietal Cheeses1.
Ha JK & Lindsay RC.
Journal of Dairy Science, 74(10), 3267-3274 (1991)
Volatile flavor components of Kogyoku apples.
Yajima I, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 48(4), 849-855 (1984)
Efstathios S Giotis et al.
Applied and environmental microbiology, 73(3), 997-1001 (2006-11-23)
In alkaline conditions, Listeria monocytogenes cells develop higher proportions of branched-chain fatty acids (FAs), including more anteiso forms. In acid conditions, the opposite occurs. Reduced growth of pH-sensitive mutants at adverse pH (5.0/9.0) was alleviated by the addition of 2-methylbutyrate
Adam Matich et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(7), 2727-2735 (2007-03-06)
The biosynthesis of volatile esters by Red Delicious apples was investigated by incubating fruit tissue with deuterated flavor precursors at various times after controlled atmosphere (CA) storage and measuring deuterium incorporation into branched-chain ester volatiles. 2-Methylbutyl acetate was the only
Lam K Huynh et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(51), 13470-13480 (2008-11-28)
An increased necessity for energy independence and heightened concern about the effects of rising carbon dioxide levels have intensified the search for renewable fuels that could reduce our current consumption of petrol and diesel. One such fuel is biodiesel, which