Merck
W208515
Sigma-Aldrich
Isoamyl isovalerate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
3-methylbutyl 3-methylbutanoate, Isopentyl isovalerate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer FEMA:
2085
Numer WE:
Nr Rady Europy:
458
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.463
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
zanieczyszczenia
<30% 2-methylbutyl isovalerate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
gęstość
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Evaluation of PTR-ToF-MS as a tool to track the behavior of hop-derived compounds during the fermentation of beer.: This study discusses the use of isoamyl isovalerate in tracking fermentation processes, impacting flavor development in beer production (Richter et al., 2018).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 1.0 ppm
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 28-28 (1999)