Przejdź do zawartości
476471
2-Methylbutyryl chloride
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
260-787-3
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
117-121 °C (lit.)
density
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCC(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methylbutyryl chloride is an acid chloride. It has been reported to be synthesized from 2-methylbutyric acid and thionyl chloride.
Application
2-Methylbutyryl chloride was used in the synthesis of 2-methylbutyramide and N-((R,S)-2-methylbutanoyl)salicylhydrazide.
It may be used in the synthesis of the 2-methyl-1-phenyl-1-butanone and 1,1′-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2,6-diyl)bis(2-methylbutan-1-one).
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
57526-28-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)