193070
2-Methylbutyric acid
98%
Synonim(y):
NSC 7304
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
tw
176-177 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Enantioselective esterification of (+/-)-2-methylbutynic acid catalyzed by Chromobacterium viscosum lipase immobilized in microemulsion-based organogels has been investigated.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter