Merck
W242918
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyric acid
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Diethylacetic acid
Wybierz wielkość
W242918-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
1280,00 zł
5 KG
4640,00 zł
25 KG
20 280,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W242918-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
1280,00 zł
5 KG
4640,00 zł
25 KG
20 280,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer FEMA:
2429
Beilstein:
1098634
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2001
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.045
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
99-101 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; fruity; acidic
ciąg SMILES
CCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood,Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yadong Zhong et al.
The British journal of nutrition, 113(10), 1558-1570 (2015-04-14)
Mixed-linkage β-glucans are fermented by the colon microbiota that give rise to SCFA. Propionic and butyric acids have been found to play an important role in colonic health, as well as they may have extraintestinal metabolic effects. The aim of
Daniela Graf et al.
Nutrients, 11(8) (2019-08-14)
Dietary pulses, including lentils, are protein-rich plant foods that are enriched in intestinal health-promoting bioactives, such as non-digestible carbohydrates and phenolic compounds. The aim of this study was to investigate the effect of diets supplemented with cooked red lentils on
Yuanyuan Shi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(16), 4491-4494 (2007-06-15)
Valproic (2-propylpentanoic) acid is a commonly used drug in the treatment of bipolar disorder and epilepsy. The molecular mechanism that underlies its clinical efficacy remains controversial and is complicated by the broad range of intracellular effects of valproic acid, including
Caroline Thum et al.
Frontiers in nutrition, 7, 91-91 (2020-08-01)
Lipids in milk are secreted as a triacylglycerol core surrounded by a trilayer membrane, the milk fat globule membrane (MFGM). This membrane, known to have important roles in infant brain and intestinal development, is composed of proteins, glycoproteins, and complex
Alexander Duscha et al.
Cell, 180(6), 1067-1080 (2020-03-12)
Short-chain fatty acids are processed from indigestible dietary fibers by gut bacteria and have immunomodulatory properties. Here, we investigate propionic acid (PA) in multiple sclerosis (MS), an autoimmune and neurodegenerative disease. Serum and feces of subjects with MS exhibited significantly