Przejdź do
49659
2-Methylbutyric acid
analytical standard
Synonim(y):
NSC 7304
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
204-145-2
MDL number:
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methylbutyric acid belongs to the class of compounds known as organic acids, which are the key components responsible for the quality as well as the nutritional value of food products. It is abundantly found in various fruit-based beverages.
Application
2-Methylbutyric acid may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in foodstuffs, wine, and fruit-based beverages by various chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W269506245526W242918
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal
format
neat
format
-
format
-
format
-
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylbutyric acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)