Merck
W256528
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Capryl acetate
Wybierz wielkość
W256528-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
327,00 zł
1 KG
913,00 zł
4 KG
2720,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W256528-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
327,00 zł
1 KG
913,00 zł
4 KG
2720,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
2565
Beilstein:
1747138
Numer WE:
Nr Rady Europy:
196c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.006
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; fruity; pear; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hexyl acetate is a volatile aroma compound that occurs naturally in pears[1], peaches[2], strawberries[3], apples[4] and roses.[5]
Zastosowanie
  • Bioprospecting of sourdough microbial species from artisan bakeries in the city of Valencia.: Investigating microbial diversity in sourdough, this study identifies hexyl acetate as a key volatile contributing to the unique flavors of artisan bread. The research underscores the importance of microbial bioprospecting in enhancing food flavors and textures (Sanmartín et al., 2024).
  • Bioactivities of scent gland chemicals from Mictis fuscipes Hsiao (Hemiptera: Coreidae) on Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera: Formicidae).: This study details the defensive chemical strategies of Mictis fuscipes, focusing on hexyl acetate′s role in repelling predators and pests. Such insights are valuable for developing natural pest control methods and understanding ecological interactions (Zhong et al., 2024).
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Volatile constituents of roses: characterization of cultivars based on the headspace analysis of living flower emissions.
Flament I, et al.
ACS Symp. Ser., 525, 269?281-269?281 (1993)
Volatile components of peach.
Journal of Food Science, 31(1), 81-86 (1966)
Comparison of volatile compounds in two seasons in apples: Golden Delicious and Granny Smith.
Lopez ML, et al.
Journal of Food Quality, 21(2), 155-166 (1998)
Metabolism of natural volatile compounds by strawberry fruit.
Hamilton-Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2802-2805 (1996)
Francisco T Arroyo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(14), 5701-5707 (2007-06-15)
Eight volatile products characterizing strawberry aroma, which is generated from the oxidative degradation of linoleic and linolenic acids by a lipoxygenase (LOX) pathway, were examined because of their antifungal activity against Colletotrichum acutatum, one of the causal agents of strawberry