Kluczowe dokumenty
P9630
4-Pyridoxic acid
≥98%
Synonim(y):
2-Methyl-3-hydroxy-4-carboxy-5-hydroxymethylpyridine, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
227,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
227,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
258-261 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ncc(CO)c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
HXACOUQIXZGNBF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)