Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3400,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M HCl: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
InChI key
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a substrate for the recombinant human kynureninase assay
- as a reference standard in tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis
- as a control for quantifying serum 3-Hydroxy-DL-kynurenine levels in diabetic retinopathy patients[2]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - | assay ≥95.0% (NT) |
| solubility 1 M HCl: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Hydroxy-DL-kynurenine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?