For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
I3875
Indoxyl sulfate potassium salt
Synonim(y):
Potassium 3-indoxyl sulfate, Urinary indican
Wybierz wielkość
251,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
251,00 zł
Polecane produkty
Próba
> 98 %
mp
165 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MDAWATNFDJIBBD-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?