Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 898,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
264,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
color
white to light yellow
mp
140-143 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=CC1=C(C(C)=NC=C1COP(O)(O)=O)O.[OH]
InChI
1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2
InChI key
CEEQUQSGVRRXQI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a component in the reaction mixture for ornithine decarboxylase (ODC) activity assay
- as a standard to quantify the concentration of pyridoxal 5′-phosphate (PLP) in cerebrospinal fluid (CSF) of children
- as a dietary supplement to study its effects on the lethal phenotype of mutant flies
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) enzyme immunoassay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| assay ≥97.0% (NT) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥99.5% (T) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) cell analysis |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?