Merck
P51559
Sigma-Aldrich
Propionyl chloride
98%
Synonim(y):
Chloro ethyl ketone, Ethyl chloroform, Propionic acid chloride, Prorionyl chloride
Wybierz wielkość
25 G
148,00 zł
500 G
335,00 zł
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
148,00 zł
500 G
335,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.52
Beilstein:
385632
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
bp
77-79 °C (lit.)
mp
−94 °C
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
Klucz InChI
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Propionyl chloride is an important chemical intermediate used to synthesize various propionic acid derivatives.
Zastosowanie
Propionyl chloride can be used as an acylating agent:
  • To convert anisole to 4-methoxypropiophenone and 2-methoxynaphthalene to 1-propio-2-methoxynaphthalene in the presence of Indium(III) chloride (InCl3) impregnated mesoporous Si-MCM-41 catalyst.[1]
It can also be used:
  • For chlorination in the presence of sulfuryl chloride and peroxides to form α-chloropropionyl chloride and β-chloropropionyl chloride.[2]
  • In reaction with (hydroxypropyl)cellulose to form the propanoate ester, [(propionyloxy)propyl]cellulose.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chlorinations with Sulfuryl Chloride. III.(a) The Peroxide-Catalyzed Chlorination of Aliphatic Acids and Acid Chlorides.(b) The Photochemical Sulfonation of Aliphatic Acids
Kharasch MS and Brown HC
Journal of the American Chemical Society, 62(4), 925-929 (1940)
The propanoate ester of (2-hydroxypropyl) cellulose: a thermotropic cholesteric polymer that reflects visible light at ambient temperatures
Tseng SL, et L.
Macromolecules, 15(5), 1262-1264 (1982)
Acylation of aromatic compounds using moisture insensitive InCl3 impregnated mesoporous Si-MCM-41 catalyst
Choudhary VR, et al.
Tetrahedron Letters, 43(6), 1105-1107 (2002)
Joanna Kurczewska et al.
International journal of pharmaceutics, 486(1-2), 226-231 (2015-04-07)
Vancomycin was immobilized on three different organically functionalized silicas. The materials obtained were used for a controlled release of the antibiotic. The influence of the type of chemical bond on the in vitro drug release was investigated. A weak ionic
Douglas T Durig et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(7), 1481-1504 (2004-05-19)
Variable temperature (-60 to -100 degrees C) studies of the infrared spectra (3500-400 cm(-1)) of propionyl fluoride (CH3CH2CFO) and 2-methylpropionyl fluoride ((CH3)2CHCFO), dissolved in liquid xenon have been recorded. From these data, the enthalpy difference has been determined to be
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How to do assy by titration with naoh solution
    1 answer
    1. This product is tested by silver nitrate titration. The method is considered proprietary, the link below describes the general principle and offers a basic protocol:
      https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/science-outreach/chloride_volhard.pdf
      Please refer to the literature for sodium hydroxide methods. The reference below may be helpful.
      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780124115187000056