Przejdź do
I1754
Isobutyric acid
99%
Synonim(y):
2-Methylpropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
170,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
423,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
984,00 zł
738,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-195-7
Beilstein/REAXYS Number:
635770
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.04 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
824 °F
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChI key
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Isobutyric acid is a carboxylic acid used as a building block in the production of active pharmaceutical ingredients (APIs).
Application
Isobutyric acid can be used:
  • to synthesize butyl isobutyrate via esterification with n-butanol using lipases
  • as a precursor for Methacrylic acid (MAA) through catalytic oxidative dehydrogenation. It can be produced through fermentative pathways
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W22220858360W222216
description
99%
description
≥99%, FCC, FG
description
puriss. p.a., ≥99.5%
description
natural, ≥99%, FCC, FG
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99.5%, ≥99.5% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
form
liquid
form
-
form
-
form
-
mp
−47 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
n20/D 1.393
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyric acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?