Przejdź do
B65780
(2-Bromoethyl)benzene
98%
Synonim(y):
2-Phenylethyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
415,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-130-8
Beilstein/REAXYS Number:
507487
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.556 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
density
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Application
(2-Bromoethyl)benzene can be used as a reactant to synthesize:
  • Lactone derivatives by Sn-catalyzed double carbonylation reaction
  • α-iminocarboxamides by via one-pot, three-component coupling reaction of aryl isocyanide and aryl isocyanate in the presence of SmI2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
467138309257561142
description
98%
description
≥98%
description
-
description
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
assay
98%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99.9% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
220-221 °C (lit.)
bp
57 °C/0.03 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.556 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?