Przejdź do
M9653
Methoxyacetyl chloride
97%
Synonim(y):
2-methoxyacetyl chloride, Methoxyacetic acid chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-169-2
Beilstein/REAXYS Number:
1740244
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI key
JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Application
Methoxyacetyl chloride can be used for methoxyacetylation of:
  • Bilocularin A to synthesize 8-Methoxyacetoxybilocularin A.
  • Substituted and unsubstituted benzamides to synthesize N-(2-methoxyacetyl)-benzamides.
It can also be used for the synthesis of β-lactams by reacting with imines. and in the post-synthetic modification of the metal-organic framework (MOF), MIL-101, to synthesize a catalyst for cycloaddition reaction of CO2 with propylene oxide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
299693523216A24109
description
97%
description
98%
description
97%, contains monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
description
≥97%, contains ~400 ppm phenothiazine as stabilizer
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
bp
72-76 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
82.4 °F
flash_point_c
28 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)