Przejdź do
C69128
3-Chloropropionyl chloride
98%
Synonim(y):
(Chloromethyl)acetyl chloride, 3-Chloropropionic acid chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.97
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-890-4
Beilstein/REAXYS Number:
635814
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChI key
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Microwave-enhanced liquid-phase synthesis of thiohydantoins and thioxotetrahydropyrimidinones.: This study explores the use of microwave-enhanced synthesis methods for producing thiohydantoins and thioxotetrahydropyrimidinones, with 3-Chloropropionyl chloride as a key reagent. The results indicate that microwave irradiation significantly accelerates the reaction times and enhances the yields, making this a valuable technique for organic synthesis applications (Yeh et al., 2003).
  • Diethylaminopropionamido-hydroxy-anthraquinones as potential anticancer agents: synthesis and characterization.: This paper discusses the synthesis of novel anthraquinone derivatives using 3-Chloropropionyl chloride. These compounds have shown potential as anticancer agents, demonstrating significant biological activity in preliminary tests. The study provides detailed characterization of the synthesized compounds and their potential therapeutic applications (Antonello et al., 1989).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
147443157139306800
description
98%
description
technical grade
description
97%
description
99%
assay
98%
assay
-
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.258 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
109-111 °C (lit.)
bp
185-188 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4345 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloropropionyl chloride
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)