Merck
163813
Sigma-Aldrich
Ethyl fluoroacetate
98%
Synonim(y):
2-fluorooctan etylu, Ester etylowy kwasu fluorooctowego, Ester etylowy kwasu monofluorooctowego
Wybierz wielkość
10 G
161,00 zł
50 G
327,00 zł
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
161,00 zł
50 G
327,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.10
Beilstein:
1743761
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
bp
119.3 °C/753 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
CCOC(=O)CF
InChI
1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl fluoroacetate is an ester organic solvent[1].
Zastosowanie
Ethyl fluoroacetate was used in the synthesis of 4-deoxy-4-fluoro-muscarines[2]. It was used as starting reagent for the synthesis of ethyl(diethoxyphosphoryl)fluoroacetate[3]. It was used in development of an ammonolysis-based microencapsulation process[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Reactivity of ethyl acetate and its derivatives toward ammonolysis: ramifications for ammonolysis-based microencapsulation process.
Chung Y, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 20(10), 785-794 (2009)
A Convenient Synthesis of Ethyl(Diethoxyphosphoryl) fluoroacetate from Ethyl Fluoroacetate.
Elkik E and Imbeaux M.
Synthesis, 1989(11), 861-862 (1989)
P Bravo et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(17), 3102-3110 (1992-08-21)
Four isomers of [(4-fluoro-5-methyl-tetrahydrofuran-2-yl)methyl]trimethylammonium iodide (4-deoxy-4-fluoro-muscarines) were prepared in enantiomerically and diastereomerically pure form from (S)-(-)-methyl 4-methylphenyl sulfoxide, ethyl fluoroacetate, and allyl bromide. Their absolute configurations were assigned by 1H NMR analyses. The four optically pure compounds were tested in
Youngwook Park et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(15), 4282-4286 (2018-07-13)
Chemical reactions are extremely difficult to occur in ice at low temperature, where atoms and molecules are frozen in position with minimal thermal energy and entropy. Contrary to this general behavior, certain weak acids including fluoroacetic acids dissociate spontaneously and