Kluczowe dokumenty
M89617
Mucic acid
97%
Synonim(y):
Galactaric acid, MTPA, Saccharolactic acid, Tetrahydroxyadipic acid, Tetrahydroxyhexanedioic acid
Wybierz wielkość
297,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
297,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)/t1-,2+,3+,4-
Klucz InChI
DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 2,3,4,5-tetra-O-acetylgalactaric acid (AGA) which is used as a monomer unit along with adipic acid for the synthesis of copolyanhydrides.[1]
- Muconic acid and adipic acid.[2]
It can be also utilized in the surface modification of monodisperse water-soluble magnetic nanoparticles.[3]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?