Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
259,00 zł
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
useful pH range
6.5-7.5
mp
170-175 °C
solubility
590 g/L at 25 °C
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Application
- as a component to make synthetic interstitial fluid.
- used as a carbohydrate.
- used as a substitute for sodium chloride to make chlorine (Cl-) free media.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC) | description 97.5-102.5% (non-aqueous titration) | description meets USP testing specifications | description ≥95.0% (TLC) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source microbial | biological source synthetic (organic | biological source microbial | biological source - |
| assay ≥99% (HPLC) | assay 97.5-102.5% (non-aqueous titration) | assay - | assay ≥95.0% (TLC) |
| solubility 590 g/L at 25 °C | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility 590 g/L at 25 °C | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder | form solid | form powder or crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Gluconic acid sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?