524980
Dibutyl phthalate
99%
Synonim(y):
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
9.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 147 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
756 °F
granice wybuchowości
0.47 %, 236 °F
zanieczyszczenia
≤0.005% Acidity (as Phthalic acid)
≤0.15% water
kolor
APHA: ≤20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 mg/L)
tw
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Klucz InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
367.7 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
186.5 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)