Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
880,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
194-195 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)/C=C\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1-,4-2-
InChI key
TXXHDPDFNKHHGW-CCAGOZQPSA-N
General description
Application
- Biotechnological production methods: Research highlights various biotechnological approaches to enhance the synthesis of cis,cis-muconic acid, which can serve as a precursor for biodegradable polymers and other bio-based plastics, aligning with sustainable chemical manufacturing goals (Son et al., 2023).
- Industrial application in polymer industry: The potential application of cis,cis-muconic acid in the polymer industry is explored, focusing on its role as a precursor for manufacturing eco-friendly, bio-based plastics, thereby contributing to sustainable industrial practices (Palumbo et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) | description synthetic, 98% |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (CP) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 194-195 °C (lit.) | mp 122 °C (lit.) | mp - | mp 186-188 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group hydroxyl, ketone, carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?