To avoid freeze-thaw cycles, make single-use aliquots. Store at -20 °C for up to one month. Thaw by placing the aliquot in a refrigerator or ice bucket until fully thawed.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
180,00 zł
Nazwa produktu
myo-Inositol, ≥99%
vapor density
6.2 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99%
mp
222-227 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
General description
Application
- as a standard for monosaccharide analysis by gas-liquid chromatography (GC)
- as a component of R-free seahorse media for cultivation of peritoneal macrophages (PMΦs) to study cellular glycolytic metabolism
- as a SOFaaci media supplement for extending in vitro embryo growth
- as a component of α minimum essential medium (αMEM) complete media to culture natural killer (NK) cell line
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description suitable for microbiology, ≥99.0% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99% (GC), BioReagent |
| assay ≥99% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless |
| mp 222-227 °C (lit.) | mp 222-227 °C (lit.) | mp 222-227 °C (lit.) | mp 222-227 °C (lit.) |
| vapor density 6.2 (vs air) | vapor density 6.2 (vs air) | vapor density 6.2 (vs air) | vapor density 6.2 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under myo-Inositol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
May I know after make stock solution how to preserve it for long, need to freeze under what temperature, and how to thaw back if cryo?