Kluczowe dokumenty
220027
3-Indolepropionic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
3-(3-Indolyl)propanoic acid, IPA, Indole-3-propionic acid, NSC 3252, NSC 47831
Wybierz wielkość
150,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
150,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
mp
134-135 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to orange
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14)
Klucz InChI
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Fluorescent analogues of strigolactones
- Anti-tumor agents
- Melanocortin receptors ligands
- Immunosuppressive agents
- Iinhibitors of hepatitis C virus
- Histamine H4 receptor agonists
- NR2B/NMDA receptor antagonists
- CB1 Antagonist for the treatment of obesity
- Antibacterial agents
- Inhibitor of TGF-β receptor binding
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?