Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.19
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-872-7
Beilstein/REAXYS Number:
6317
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
187.19 g/mol
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
InChI key
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
General description
3-Indoleacrylic acid (IAA) is a chemical used for the induction of gene transcription. This expression system requires that the gene of interest is cloned in plasmids containing the trpE promoter.
Application
3-Indoleacrylic acid has been used in the induction of ribokinase expression in E. coli.
Biochem/physiol Actions
3-Indoleacrylic acid (IAA) is metabolized from tryptophan and this conversion is carried out by gut microflora. 3-Indoleacrylic acid (IAA) is a chemical used for the induction of gene transcription. The IAA induced expression system requires the gene of interest cloned in plasmids containing the trp promoter. It promotes the barrier functionality of the intestinal epithelial cells. IAA also favors anti-inflammatory response and is regarded as a potential therapeutic to treat inflammatory bowel disease (IBD). It is also implicated in a variety of cellular processes including apoptosis, autophagy, cell proliferation and migration. In tumor cells, IAA is also reported to hinder tryptophan metabolism.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC) | assay 98% | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mol wt 187.19 g/mol | mol wt 187.19 g/mol | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioReagent |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Indoleacrylic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?