This product is tested in-house for solubility in ethanol at 50 mg/ml. Other sources report solubility in DMSO at a concentration of approximately 25 mg/ml.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 305,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 422,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 733,00 zł |
Informacje o tej pozycji
305,00 zł
Nazwa produktu
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, ≥98% (HPLC), crystalline
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
color
white to purple
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), crystalline | description analytical standard | description ≥96.5% | description analytical standard |
| form crystalline | form - | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (T) | assay ≥96.5% | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color white to purple | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Avec quel produit il est préférable de le resuspendre le 5-HIAA?