SMB00936
Potassium p-tolyl sulfate
≥95%
Synonim(y):
p-Methylphenyl potassium sulfate, p-Tolyl sulfate potassium salt, Potassium 4-methylphenyl sulfate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 39
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
HPLC: suitable
kolor
off-white
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(O)(OC1=CC=C(C)C=C1)=O.[K]
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.