Merck
755184
Sigma-Aldrich
Indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate potassium salt
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
Deuterated indoxyl sulfate potassium salt, Potassium 3-indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate, Urinary indican-4,5,6,7-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D4H2KNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.33
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Próba
≥97% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
165 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=S(OC1=CNC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D;
Klucz InChI
MDAWATNFDJIBBD-FOMJDCLLSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)