Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 166,00 zł |
100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 531,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.593 (lit.)
bp
233-236 °C (lit.)
mp
18-21 °C (lit.)
density
1.587 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
Brc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
InChI key
SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description ReagentPlus®, 99% | description 98% |
| assay 97% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 18-21 °C (lit.) | mp 55-58 °C (lit.) | mp 16-19 °C (lit.) |
| form liquid | form crystals | form liquid |
| bp 233-236 °C (lit.) | bp - | bp 230 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.593 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.595 (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?