Merck
B57001
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde
98%
Synonim(y):
2-Formylbromobenzene
Wybierz wielkość
10 G
285,00 zł
25 G
363,00 zł
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
285,00 zł
25 G
363,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.02
Beilstein:
636132
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
gęstość
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
Klucz InChI
NDOPHXWIAZIXPR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromobenzaldehyde is a versatile building block used in Suzuki-Miyaura and Buchwald-Hartwig reactions, cross-coupling reactions to form carbon-carbon or carbon-heteroatom bonds[1]
Zastosowanie
Synthetic applications of 2-bromobenzaldehyde include:
  • Synthesis of aza-fused polycyclic quinolines through copper-catalyzed cascade reaction.[2]
  • Preparation of 1-substituted indazoles by CuI-catalyzed coupling with N-aryl hydrazides.[3]
  • It is a key starting material in the total synthesis of an anticancer agent, (-)-taxol.[4]
  • Palladium/copper-catalyzed coupling and cyclization of terminal acetylenes derived from 2-bromobenzaldehyde and unsaturated imines can be used in the synthesis of wide range of isoquinolines, including decumbenine B.[5]
  • Fluoren-9-ones can be synthesized by annulation of arynes, generated in situ from 2-(trimethylsilyl)aryl triflates, with 2-bromobenzaldehyde in the presence of palladium(0) catalyst.[6]
  • It can also be used to build a variety of steroid frameworks, in which ring A is derived from 2-bromobenzaldehyde.[7]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Assembly of N, N-Disubstituted Hydrazines and 1-Aryl-1 H-indazoles via Copper-Catalyzed Coupling Reactions.
Xiong X, et al.
Organic Letters, 14(10), 2552-2555 (2012)
Synthesis of isoquinolines and pyridines by the palladium/copper-catalyzed coupling and cyclization of terminal acetylenes and unsaturated imines: the total synthesis of decumbenine B.
Roesch K R and Larock R C
The Journal of Organic Chemistry, 67(1), 86-94 (2002)
Enantioselective total synthesis of (?)-taxol.
Kusama H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(16), 3811-3820 (2000)
A gold-catalyzed domino process to the steroid framework.
Hildebrandt D and Dyker G
The Journal of Organic Chemistry, 71(18), 6728-6733 (2006)
Palladium-catalyzed one-pot Suzuki-Miyaura cross coupling followed by oxidative lactonization: a novel and efficient route for the one-pot synthesis of benzo [c] chromene-6-ones
R Singha, et al.
Tetrahedron Letters, 54, 657-660 (2013)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?