Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł 205,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
Informacje o tej pozycji
205,50 zł
Cena katalogowa274,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
83-86 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, fluoro
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
InChI key
NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 98% | description 99% |
| assay 97% | assay 98% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 83-86 °C/30 mmHg (lit.) | bp - | bp 66-67 °C/13 mmHg (lit.) | bp 116-116.3 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.465 (lit.) | refractive index n20/D 1.466 (lit.) | refractive index n20/D 1.463 (lit.) | refractive index n20/D 1.379 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.301 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.32 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.275 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.378 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?