Kluczowe dokumenty
D83532
Diethoxydiphenylsilane
97%
Synonim(y):
Diphenyldiethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
tw
167 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](OCC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20O2Si/c1-3-17-19(18-4-2,15-11-7-5-8-12-15)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.