Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 425,00 zł |
Informacje o tej pozycji
425,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n
bp
161 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.08 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](OC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16O2Si/c1-15-17(16-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
InChI key
AHUXYBVKTIBBJW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC) | description ≥97% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0% (GC) |
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥97% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.08 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.07 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.105 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 161 °C/15 mmHg (lit.) | bp 70 °C (lit.) | bp 41 °C (lit.) | bp 125 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?