Kluczowe dokumenty
104906
Dimethoxydimethylsilane
95%
Synonim(y):
DMDMS, Dimethyldimethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
3% methyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
bp
81.4 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
Klucz InChI
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- To synthesize various macroporous silica aerogels.
- In the preparation of hollow silica nanoparticles loaded with phthalocyanine for near-infrared photodynamic and photothermal combination therapy.
- To synthesize dielectric silicone elastomer with high dielectric permittivity.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?