Przejdź do
104744
Trimethoxyphenylsilane
97%
Synonim(y):
(Trimethoxysilyl)benzene, Phenyltrimethoxysilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.29
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-066-9
Beilstein/REAXYS Number:
2937896
MDL number:
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethoxyphenylsilane (TMPS) is an organotrialkoxysilane that is used as a functional monomer in the sol-gel processing.
Application
TMPS can also be used in the preparation of polytrimethoxyphenylsilane (PTMS) that facilitates the removal of graphene after chemical vapor deposition (CVD). Molecularly imprinted sol gels can be synthesized by using TMPS for the fabrication of localized surface plasmon resonance (LSPR).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
435651
description
97%
description
≥94%
assay
97%
assay
≥94%
form
liquid
form
liquid
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
bp
233 °C (lit.)
functional group
silyl
functional group
silyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethoxyphenylsilane
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Bladder
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?