Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H40O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.59
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-409-9
Beilstein/REAXYS Number:
2414223
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
form
liquid
density
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H40O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19-6-2,20-7-3)21-8-4/h5-18H2,1-4H3
InChI key
YGUFXEJWPRRAEK-UHFFFAOYSA-N
General description
Reaction between dodecene and triethoxysilane yields dodecyltriethoxysilane. 1
Dodecyltriethoxysilane (DTES) is an organosilane, which is used as a coupling agent. It forms alkylsiloxane based films that can be used to tune the wettability and facilitate a variety of surfaces with hydrophobicity.
Application
A study reports the use of dodecyltriethoxysilane to form a silica nanofluid which alters the water contact angle of an oil-wet carbonate substrate. {68}
Dodecyltriethoxysilane can be used in the surface treatment of calcite crystals for the determination of the effect of wettability with the incorporation of nanoparticles. It may be electrodeposited with tetraethoxysilane, which can be used as an anti-corrosive coating on mild steel.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical | description 98% | description 98% | description 97% |
| density 0.875 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.757 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.968 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.968 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?