Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
420,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2 mmHg ( 125 °C)
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description technical grade, 90% | description 97% | description ≥94% |
| assay 97% | assay 90% | assay 97% | assay ≥94% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.578 (lit.) | refractive index n20/D 1.578 (lit.) | refractive index n20/D 1.461 (lit.) | refractive index n20/D 1.468 (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| bp 305 °C (lit.) | bp 143 °C/10 mmHg (lit.) | bp 130-131 °C (lit.) | bp 233 °C (lit.) |
| density 1.204 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.118 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.8 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.062 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorodiphenylsilane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
287.6 °F - closed cup
flash_point_c
142 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?