Merck
C69101
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.52
Beilstein:
1098454
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
mp
−52-−50 °C (lit.)
gęstość
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCC#N
InChI
1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
Klucz InChI
GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test