Merck
192406
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionitrile
95%
Synonim(y):
(±)-2-chloropropionitryl, 2-Chloropropanenitryl, α-Chloropropionitryl
Wybierz wielkość
5 G
383,60 zł
25 G
1065,00 zł
383,60 zł
Cena katalogowa548,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
383,60 zł
25 G
1065,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(Cl)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
383,60 zł
Cena katalogowa548,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitrile
ciąg SMILES
CC(Cl)C#N
InChI
1S/C3H4ClN/c1-3(4)2-5/h3H,1H3
Klucz InChI
JNAYPRPPXRWGQO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chloropropionitryl zastosowano jako inicjator podczas polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu w pojedynczym garnku pod wpływem promieniowania mikrofalowego do syntezy poliakrylonitrylu[1]. Zastosowano go w syntezie:
  • funkcjonalizowane nitrylem ciecze jonowe na bazie metimazolu[2]
  • (+)- i (-)-anatoksyny[3]
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ATRP of acrylonitrile catalyzed by FeCl2/succinic acid under microwave irradiation.
Hou C, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 101(3), 1598-1601 (2006)
Efficient new syntheses of (+)-and (-)-anatoxin-a. Revised configuration of resolved 9-methyl-9-azabicyclo [4.2. 1] nonan-2-one.
Ferguson JR, et al.
Tetrahedron Letters, 36(48), 8867-8870 (1995)
Amal I Siriwardana et al.
The Journal of organic chemistry, 75(24), 8376-8382 (2010-11-18)
The alkylation reaction of 2-mercapto-1-methylimidazole 1b with 2-chloroacetonitrile and 2-chloropropionitrile produced S-alkyl methimazole chlorides 2a and 2b which were subjected to anion metathesis with lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, LiNTf(2), to afford nitrile functionalized methimazole-based room temperature ionic liquids 3a and 3b in