Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 445,00 zł |
Informacje o tej pozycji
337,00 zł
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
135-136 °C/50 mmHg (lit.)
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, diethyl ether: soluble
density
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)CCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
InChI key
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description ≥98% (HPLC) |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility diethyl ether: soluble, alcohol: soluble, H2O: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble | solubility diethyl ether: soluble, alcohol: soluble, chloroform: soluble | solubility water: insoluble, diethyl ether: very soluble, alcohol: very soluble | solubility H2O: freely soluble, alcohol: freely soluble, diethyl ether: insoluble, chloroform: very slightly soluble |
| bp 135-136 °C/50 mmHg (lit.) | bp 267 °C/761 mmHg (lit.) | bp 103-106 °C/20 mmHg (lit.), 217 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.452 (lit.) | refractive index n20/D 1.6344 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| density 1.412 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.177 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.981 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?