Przejdź do
101281
3-Bromopropionic acid
97%
Synonim(y):
2-Carboxyethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid, beta-bromopropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.97
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-694-1
Beilstein/REAXYS Number:
1071333
MDL number:
Assay:
97%
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
58-62 °C (lit.)
density
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
OC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
InChI key
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Application
Quaternization agent in amperometric biosensors. Alkylates mercaptans and other sulfur containing compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B78300B56307361232
description
97%
description
99%
description
reagent grade, 97%
description
97%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
mp
58-62 °C (lit.)
mp
-
mp
47-49 °C (lit.)
mp
181-184 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
-
functional group
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)