Merck
E10807
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminocrotonate
98%
Wybierz wielkość
100 G
379,00 zł
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
379,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
bp
210-215 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4-
Klucz InChI
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)