Merck
208973
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Synonim(y):
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Hydrogen iridium hexachloride
Wybierz wielkość
1 G
921,00 zł
5 G
3110,00 zł
921,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
921,00 zł
5 G
3110,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2Cl6Ir · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.95 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
(Powder or Crystals or Granules or Beads)
921,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
(Powder or Crystals or Granules or Beads)
Poziom jakości
stężenie
36.0-44.0% Ir (gravimetric)
mp
65 °C (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
Klucz InChI
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate is black crystalline solid that is soluble in water. It is a coordination complex of iridium in the +4 oxidation state. It widely used as a precursor to prepare Ir based catalysts for various electrochemical applications.
Zastosowanie
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate can be used:
  • To fabricate dimensionally stable electrodes for oxygen evolution reaction. It allows for the controlled deposition of iridium oxide, which is crucial for achieving stable and efficient electrodes for the OER.
  • As a precursor to prepare electroplating solution to modify ultra flexible neural electrodes. It helps to achieve high charge storage capacity and working stability.
  • As a Ir source to prepare Ir nanodendrite water splitting catalyst with large surface area and high electrochemical porosity.
Cechy i korzyści
Catalyzes the electrochemical synthesis of polyaniline on the surface of non-noble metal electrodes. Utilized in the formation of iridium-substituted Dawson- and Keggin-type polyoxometallates by refilling the vacant site of the lacunary precursors.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kinetic insights into the effect of promoters on Co/Al2O3 for Fischer-Tropsch synthesis
Xiaoli Yang, et al.
Chemical Engineering Journal, 445, 136655-136655 (2022)
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.