Przejdź do
398241
Cyclohexanone
ACS reagent grade, ≥99.0%, liquid, suitable for analytical testing
Synonim(y):
pimelic ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-631-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
385735
Assay:
≥99.0%
Grade:
ACS reagent
Bp:
155 °C (lit.)
Vapor pressure:
3.4 mmHg ( 20 °C)
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cyclohexanone, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F, 9.4 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.05% water
evapn. residue
≤0.05%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexanone, a colorless liquid is a cyclic ketone. It is an important building block for the synthesis of a variety of organic compounds. Majority of the cyclohexanone synthesized is utilized as an intermediate in the synthesis of nylon. One of the methods reported for its synthesis is by the palladium catalyzed hydrogenation of phenol. The kinetics of the oxidation reaction of cyclohexanone has been studied in a fused silica jet stirred reactor. The Meerwein–Ponndorf–Verley reduction of cyclohexanone has been reported.
Application
  • Application in polymer physicochemical properties: Research highlights the utility of cyclohexanone in developing Poly(vinylidene fluoride) aerogels, emphasizing its role in manipulating polymorphic structures to tune physicochemical characteristics for advanced applications (Suresh et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
29140W390909C102180
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99.8%
assay
99.8%
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
autoignition temp.
788 °F
autoignition temp.
788 °F
autoignition temp.
788 °F
autoignition temp.
788 °F
mp
−47 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?