Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-105-2
MDL number:
Assay:
96%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
mp
152-154 °C (lit.)
functional group
oxime
SMILES string
O\N=C1/Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,11H,5-6H2
InChI key
UJLFLOAXKVGYIA-UHFFFAOYSA-N
General description
Reduction of 2-indanone oxime to 2-aminoindane has been reported.
Application
2-Indanone oxime may be used for the preparation of 2-aminoindane hydrochloride by using active palladium catalyst.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?