Merck
B99405
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylphenol
99%
Wybierz wielkość
50 ML
81,90 zł
500 ML
194,00 zł
81,90 zł
Cena katalogowa117,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
81,90 zł
500 ML
194,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Beilstein:
1907120
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
81,90 zł
Cena katalogowa117,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.05 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
WJQOZHYUIDYNHM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A D Rahimtula et al.
British journal of cancer, 45(6), 935-944 (1982-06-01)
Six phenols [2(3)-t-butyl-4-hydroxyanisole (BHA), 2-t-butylphenol, 4-methoxyphenol, 4-methylmercaptophenol, t-butylhydroquinone and 2,6-di-t-butylphenol] previously shown to be inhibitors of benzo(a)pyrene-induced neoplasia, were examined for their ability to induce in vivo changes in hepatic mono-oxygenase and detoxication enzyme activities, and to act as mono-oxygenase
Stefano Gabriele et al.
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 19(6), 463-470 (2014-07-11)
The aromatic compound p-cresol (4-methylphenol) has been found elevated in the urines of Italian autistic children up to 8 years of age. The present study aims at replicating these initial findings in an ethnically distinct sample and at extending them
Nunna V Krishna et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(3), 770-779 (2016-12-21)
Acid-mediated synthesis of ordered mesoporous aluminosilicates (OMAS) with medium-to-strong Brønsted acid sites and trivalent aluminium exclusively in a tetrahedral framework structure is realized by a newly devised intrinsic hydrolysis method. In this way, we have synthesized a series of well-ordered
Y Yasuda et al.
Microbiology and immunology, 28(11), 1203-1210 (1984-01-01)
Glucose interfered with the inhibitory action of hydrophobic compounds, such as n-octanol, diphenylamine and 2-tert-butylphenol, during L-alanine-initiated germination of Bacillus subtilis spores. The action of glucose on the action of the hydrophobic compounds was not competitive, and the binding affinity
Zonglin Yang et al.
Journal of hazardous materials, 359, 203-212 (2018-07-24)
Nonylphenols (NPs) are known as Endocrine Disputing Chemicals (ECDs) and Persistent Organic Pollutants (POPs) and have attracted continuous attention. Biodegradation is one of the effective ways for pollutant removal in aquatic, sedimentary and soil environments. In this study, two estuarine