Merck
124281
Sigma-Aldrich
3-tert-Butylphenol
99%
Wybierz wielkość
1 G
168,00 zł
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
168,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
125-130 °C/20 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-tert-Butylphenol undergoes stereoselective hydrogenation over charcoal-supported rhodium catalyst in supercritical carbon dioxide solvent[1].
Zastosowanie
3-tert-Butylphenol has been used to study the effect of alkyl group on the phenol ring on the estrogenic potency of alkylphenolic compounds in the yeast screen[2].
Inne uwagi
Contains 4-tert-butylphenol
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereoselective hydrogenation of tert-butylphenols over charcoal-supported rhodium catalyst in supercritical carbon dioxide solvent.
Hiyoshi N, et al.
J. Catal., 252(1), 57-68 (2007)
Tadashi Toyama et al.
Biodegradation, 21(2), 157-165 (2009-08-26)
A novel bacterium capable of utilizing 2-sec-butylphenol as the sole carbon and energy source, Pseudomonas sp. strain MS-1, was isolated from freshwater sediment. Within 30 h, strain MS-1 completely degraded 1.5 mM 2-sec-butylphenol in basal salt medium, with concomitant cell
E J Routledge et al.
The Journal of biological chemistry, 272(6), 3280-3288 (1997-02-07)
The ability of certain man-made chemicals to mimic the effects of natural steroid hormones and their potential to disrupt the delicate balance of the endocrine system in animals are of increasing concern. The growing list of reported hormone-mimics includes the
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation